주요 문서
8.18896
Sigma-Aldrich
1-Bromotetradecane
for synthesis
동의어(들):
1-Bromotetradecane, Myristyl bromide, Tetradecyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)13Br
CAS Number:
Molecular Weight:
277.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
203-999-3
양식:
liquid
분석:
≥97.0% (GC)
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
bp
175-178 °C/27 hPa
mp
4-6 °C
전이 온도
flash point 149 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C14H29Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-14H2,1H3
InChI key
KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.020
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup