추천 제품
vapor pressure
10 hPa ( 50 °C)
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
양식
liquid
효능
1580 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
43 °C/11 hPa
전이 온도
flash point 40 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3
InChI key
SIOVKLKJSOKLIF-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.835
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.835
Identity (IR): passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
111.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
44 °C - closed cup