주요 문서
8.18672
Sigma-Aldrich
2,2-Dichloroacetamide
for synthesis
동의어(들):
2,2-Dichloroacetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H3Cl2NO
CAS Number:
Molecular Weight:
127.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
EC 인덱스 번호:
211-674-2
NACRES:
NA.22
양식:
crystals
Quality Level
양식
crystals
mp
96-99 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)C(=[O+H])[N-H]
InChI
1S/C2H3Cl2NO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6)
InChI key
WCGGWVOVFQNRRS-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (ex N): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable