주요 문서
8.02412
Sigma-Aldrich
2-Chloroacetamide
for synthesis
동의어(들):
2-Chloroacetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H4ClNO
CAS Number:
Molecular Weight:
93.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
EC 인덱스 번호:
201-174-2
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.0026 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
powder
효능
138 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.8-4.1 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
115-118 °C
전이 온도
flash point 170 °C
solubility
52.5 g/L
벌크 밀도
760 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
ClCC(=[O+H])[N-H]
InChI
1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI key
VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 116 °C
Melting range (upper value): ≤ 120 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
338.0 °F
Flash Point (°C)
170 °C