주요 문서
8.18663
Sigma-Aldrich
5-Methyl-3-heptanone
for synthesis
동의어(들):
5-Methyl-3-heptanone, Ethyl amyl ketone, Ethyl isoamyl ketone, Isoamyl ethyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2COCH2CH(CH3)CH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
128.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
208-793-7
NACRES:
NA.22
vapor pressure
2.7 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥94.0% (GC)
양식
liquid
효능
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-48 % (v/v)
bp
157-162 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
전이 온도
flash point 43 °C
solubility
3 g/L
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O=C(CC(CC)C)CC
InChI
1S/C8H16O/c1-4-7(3)6-8(9)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI key
PSBKJPTZCVYXSD-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.820 - 0.823
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
111.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
44 °C - closed cup