주요 문서
8.18619
Sigma-Aldrich
ß-Ionone
for synthesis
동의어(들):
ß-Ionone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H20O
CAS Number:
Molecular Weight:
192.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
201-224-3
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
양식
oil
효능
2920 mg/kg LD50, oral (Rat)
동점도
11.8 cSt(20 °C)
mp
-35 °C
전이 온도
flash point 126 °C
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O=C(C)\C=C\C1=C(CCCC1(C)C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
InChI key
PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.944 - 0.952
Identity (IR): passes test
픽토그램
Environment
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
258.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
126 °C - closed cup