추천 제품
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
형태
powder
효능
1440 mg/kg LD50, oral (Rat)
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
pH
2.2 (20 °C, 1100 g/L in H2O)
mp
202 °C
전이 온도
flash point >250 °C
solubility
soluble >1100 g/L (decomposition)
벌크 밀도
450‑500 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C20H20OP.ClH/c1-21-17-22(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SJFNDMHZXCUXSA-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
482.0 °F
Flash Point (°C)
> 250 °C