주요 문서
8.18330
Sigma-Aldrich
4-Carboxybutyltriphenylphosphonium bromide
for synthesis
동의어(들):
4-Carboxybutyltriphenylphosphonium bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)3P(CH2)4COOH · Br
CAS Number:
Molecular Weight:
443.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
241-782-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
203-207 °C
전이 온도
flash point 195 °C
벌크 밀도
360‑400 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[P+](CCCCC(=O)[O-])(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.Br
InChI
1S/C23H23O2P.BrH/c24-23(25)18-10-11-19-26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2;1H
InChI key
MLOSJPZSZWUDSK-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 203 °C
Melting range (upper value): ≤ 207 °C
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable