주요 문서
8.18257
Sigma-Aldrich
5-Nitrobenzimidazole
for synthesis
동의어(들):
5-Nitrobenzimidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
163.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352102
EC 인덱스 번호:
202-341-2
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (HPLC)
양식
powder
pH
6 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
204-208 °C
solubility
0.5 g/L
벌크 밀도
270 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1cc2[nH]cnc2cc1
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-10(12)5-1-2-6-7(3-5)9-4-8-6/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
XPAZGLFMMUODDK-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable