Key Documents
8.18105
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide
for synthesis
동의어(들):
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide, Thiocarbamide, 1,1,3,3,-Tetramethylbutylisonitrile, Walborsky reagent, tert-Octylisonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CCH2C(CH3)2NC
CAS Number:
Molecular Weight:
139.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352117
EC 인덱스 번호:
238-577-8
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥96.0% (GC)
형태
liquid
bp
55-56 °C/15 hPa
전이 온도
flash point 51 °C
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C9H17N/c1-8(2,3)7-9(4,5)10-6/h7H2,1-5H3
InChI key
YVPXQMYCTGCWBE-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.799 - 0.801
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
125.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
52 °C - closed cup