주요 문서
594784
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl isocyanide
95%
동의어(들):
2-Isocyanonaphthalene, 2-Naphthalenylisonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H7N
CAS Number:
Molecular Weight:
153.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
mp
60-64 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
[C-]#[N+]c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H7N/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H
InChI key
ZZKQDMRCHFQQCQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)