주요 문서
8.18026
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl azide
for synthesis
동의어(들):
Trimethylsilyl azide, Azidotrimethylsilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SiN3
CAS Number:
Molecular Weight:
115.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
225-078-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥90.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
300 °C
전이 온도
flash point 6 °C
density
0.87-0.88 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
InChI
1S/C3H9N3Si/c1-7(2,3)6-5-4/h1-3H3
InChI key
SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.880
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
42.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
6 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1