주요 문서
8.15100
Sigma-Aldrich
2,5-Diethyl-1,3,4-thiadiazole
for synthesis
동의어(들):
2,5-Diethyl-1,3,4-thiadiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
142.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
255-143-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥96.0% (GC)
양식
liquid
bp
105 °C/18.7 hPa
density
1.071 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[s]1c(nnc1CC)CC
InChI
1S/C6H10N2S/c1-3-5-7-8-6(4-2)9-5/h3-4H2,1-2H3
InChI key
BXVZVOBTUSLCIO-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.068 - 1.073
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable