주요 문서
711381
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H3N2BrS
CAS Number:
Molecular Weight:
179.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
105-110 °C
작용기
bromo
SMILES string
Cc1nnc(Br)s1
InChI
1S/C3H3BrN2S/c1-2-5-6-3(4)7-2/h1H3
InChI key
NSMKWTGDPQHTDH-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)