주요 문서
8.14906
Sigma-Aldrich
3-Allyloxy-2-hydroxypropane sulfonate sodium salt
for synthesis
동의어(들):
3-Allyloxy-2-hydroxypropane sulfonate sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11NaO5S
CAS Number:
Molecular Weight:
218.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
258-004-5
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
liquid
효능
18800 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-9 (20 °C, 111 g/L in H2O)
mp
9 °C
전이 온도
flash point >100 °C
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H12O5S.Na/c1-2-3-11-4-6(7)5-12(8,9)10;/h2,6-7H,1,3-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
CJGJYOBXQLCLRG-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (ionoc exchange): 38.0 - 42.0 %
픽토그램
CorrosionHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable