주요 문서
8.14729
Sigma-Aldrich
Hydroquinone monosulfonic acid potassium salt
for synthesis
동의어(들):
Hydroquinone monosulfonic acid potassium salt, 2,5-Dihydroxybenzenesulfonic acid potassium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5KO5S
CAS Number:
Molecular Weight:
228.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
244-584-7
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
mp
250-251 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Ca+2].[S](=O)(=O)(O)c2c(ccc(c2)O)O.[S](=O)(=O)(O)c1c(ccc(c1)[O-])[O-]
InChI
1S/2C6H6O5S.Ca/c2*7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;/h2*1-3,7-8H,(H,9,10,11);/q;;+2/p-2
InChI key
QGNBTYAQAPLTMX-UHFFFAOYSA-L
분석 메모
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable