추천 제품
vapor pressure
0.75 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
255 °C
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
188 °C/1025 hPa
mp
<-78 °C
전이 온도
flash point 62 °C
density
0.863 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C10H24O2Si/c1-9(2)7-13(11-5,12-6)8-10(3)4/h9-10H,7-8H2,1-6H3
InChI key
NHYFIJRXGOQNFS-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.865
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.865
Identity (IR): passes test
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
143.6 °F
Flash Point (°C)
62 °C