주요 문서
8.14635
Sigma-Aldrich
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
for synthesis
동의어(들):
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate, Ethyl carbitol acetate, Diethylene glycol monoethyl ether acetate, Carbitolacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H16O4
CAS Number:
Molecular Weight:
176.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
203-940-1
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.3 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
310 °C
효능
11000 mg/kg LD50, oral (Rat)
15251 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5 % (v/v)
bp
217-218 °C
mp
-25 °C
전이 온도
flash point 100 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(CCOCC)CCOC(=O)C
InChI
1S/C8H16O4/c1-3-10-4-5-11-6-7-12-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChI key
FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.006 - 1.011
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
보충제 위험성
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
208.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98 °C - closed cup