추천 제품
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.5% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.434-1.438
n20/D 1.435 (lit.)
bp
156 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
적합성
complies for IR spectroscopy
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H20O4/c1-14-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11(13)15-2/h3-9H2,1-2H3
InChI key
DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Azelaic acid esters do not depigment pigmented guinea pig skin.
Archives of dermatology, 126(2), 252-253 (1990-02-01)