주요 문서
69236
Supelco
Dimethyl azelate
analytical standard
동의어(들):
Dimethyl nonanedioate, Methyl azelate, Nonanedioic acid dimethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OCO(CH2)7COOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
216.27
Beilstein:
1710125
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
분석
≥97%
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
156 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H20O4/c1-14-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11(13)15-2/h3-9H2,1-2H3
InChI key
DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)