주요 문서
149012
Sigma-Aldrich
Dimethyl suberate
99%
동의어(들):
Octanedioic acid dimethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3O2C(CH2)6CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
202.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
268 °C (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C10H18O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8-10(12)14-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
LNLCRJXCNQABMV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Dimethyl suberate was used in the preparation of [8-2H2] and [7-2H2]oleates.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis of [11-2H2], [8-2H2], [7-2H2], [6-2H2], [5-2H2], [4-2H2] and [3-2H2] cis-9-octadecenoates.
Tulloch AP.
Chemistry and Physics of Lipids, 25(3), 225-235 (1979)