주요 문서
8.14442
Sigma-Aldrich
3,3,5-Trimethylcyclohexanol
(mixture of cis- and trans- isomers) for synthesis
동의어(들):
3,3,5-Trimethylcyclohexanol, Homomenthol, Dihydroisophorol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H18O
CAS Number:
Molecular Weight:
142.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
204-122-7
vapor pressure
1 hPa ( 50 °C)
양식
crystals
autoignition temp.
375 °C (DIN 51794)
효능
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
2430 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 1.8 g/L in H2O)
bp
193-196 °C/1013 hPa
mp
30-32 °C
전이 온도
flash point 81 °C (DIN 51758)
solubility
1.8 g/L
density
0.86 g/cm3 at 60 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC1CC(CC(C)(C1)C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h7-8,10H,4-6H2,1-3H3
InChI key
BRRVXFOKWJKTGG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 28 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°C)
88 °C - open cup