주요 문서
W396211
Sigma-Aldrich
3,3,5-Trimethylcyclohexanol
≥80%
동의어(들):
Homomenthol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H18O
CAS Number:
Molecular Weight:
142.24
FEMA Number:
3962
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
플래비스(Flavis) 번호:
02.209
NACRES:
NA.05
Grade
Fragrance grade
Kosher
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
분석
≥80%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
musty; cooling; minty; spicy
SMILES string
OC1CC(CC(C)(C1)C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h7-8,10H,4-6H2,1-3H3
InChI key
BRRVXFOKWJKTGG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)