주요 문서
8.14389
Sigma-Aldrich
4,5-Difluorophthalic anhydride
for synthesis
동의어(들):
4,5-Difluorophthalic anhydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H2F2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
184.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
NACRES:
NA.22
Quality Level
mp
92-96 °C
density
0.975 g/cm3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Fc1cc2c(cc1F)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C8H2F2O3/c9-5-1-3-4(2-6(5)10)8(12)13-7(3)11/h1-2H
InChI key
UATBWQQFLABWKR-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (morpholine method): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 94 °C
Melting range (upper value): ≤ 98 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable