Key Documents
8.14364
Sigma-Aldrich
Didecyldimethylammonium chloride
(50% solution in 2-propanol/water 2:3) for synthesis
동의어(들):
N-Decyl-N,N-dimethyl-1-decanaminium chloride, DDAC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352107
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
liquid
효능
658 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6.5-8.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
88 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 29 °C
density
0.90 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
분석 메모
Assay (argentometric): 50.0 - 55.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.900 - 0.910
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
84.2 °F
Flash Point (°C)
29 °C