제품명
Probumin® Bovine Serum Albumin Polymer Enhanced Euro, 30% Solution, pack of 10 L
설명
0.1% sodium azide as preservtive
Contains sodium azide less than 0.1 g/dL
Quality Level
분석
29-31 g/dL protein basis (biuret)
양식
solution
유통기한
36 mo.
분자량
~66 kDa
정제법
heat shock fractionation
포장
pack of 10 L
제조업체/상표
Probumin®
기원
USA origin
농도
29-31 g/dL protein (Biuret)
기술
blood typing: suitable
dilution
(Immunohematology)
(Serology)
불순물
Tested for IgG
pH
7.2-7.4
외래 활성
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable