제품명
Probumin® Bovine Serum Albumin Reagent Grade, pack of 10 g
생물학적 소스
bovine serum
Quality Level
Grade
reagent grade
분석
≥98% (purity)
양식
lyophilized powder
유통기한
48 mo.
정제법
heat shock fractionation
포장
pack of 10 g
제조업체/상표
Probumin®
기원
USA origin
유리 지방산 함량 함량
0.0-1.0 mg (per gram)
Total Lipids content
0.0-3.5 mg (per gram)
기술
enzyme immunoassay: suitable
microbiological culture: suitable
protein quantification: suitable
dilution
( Serology)
불순물
0.0-0.5 mg/g L-Lactate
0.0-4.0 mg/dL Uric Acid
0.0-7.0 mg/dL Urea Nitrogen
손실
≤5%
pH 범위
6.8-7.2
음이온 미량물
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
양이온 미량물
Fe: 0.0-5.0 μg/g
Na: 0.0-10.0 mg/g
heavy metals: 0.0-20.0 μg/g (Cu, Fe, Pb, Zn)
외래 활성
Tested for IgG
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
면책조항
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3