주요 문서
8.07334
Sigma-Aldrich
2-Phenylethylamine
for synthesis
동의어(들):
2-Phenylethylamine, Phenethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H11N
CAS Number:
Molecular Weight:
121.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
200-574-4
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.4 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
425 °C
효능
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.0-5.5 % (v/v)
pH
11.5 (20 °C, 4.3 g/L in H2O)
동점도
2.40 cSt(23 °C)
bp
200-202 °C/1013 hPa
mp
<-60 °C
전이 온도
flash point 81 °C
solubility
63.25 g/L
density
0.96 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2
InChI key
BHHGXPLMPWCGHP-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.960 - 0.962
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
177.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
81 °C - closed cup