주요 문서
8.04308
Sigma-Aldrich
1,6-Hexanediol
for synthesis
동의어(들):
1,6-Hexanediol, Hexamethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO(CH2)6OH
CAS Number:
Molecular Weight:
118.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
211-074-0
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥96.5% (GC)
양식
crystals
autoignition temp.
320 °C
효능
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
6.6-16 % (v/v)
pH
7.6 (20 °C, 900 g/L in H2O)
bp
253-260 °C
mp
37-42 °C
전이 온도
flash point 147 °C
solubility
5000 g/L
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
530 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
InChI key
XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 37 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102 °C - closed cup