주요 문서
8.07166
Sigma-Aldrich
Nonanal
for synthesis
동의어(들):
Nonanal, Pelargonaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)7CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
142.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
EC 인덱스 번호:
204-688-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
전이 온도
flash point 76 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O=CCCCCCCCC
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.823 - 0.827
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
147.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
64 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1