주요 문서
8.07107
Sigma-Aldrich
Palladium(II) oxide
85% Pd, hydrogenation catalyst for synthesis
동의어(들):
Palladium(II) oxide (85% Pd)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
OPd
CAS Number:
Molecular Weight:
122.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
EC 인덱스 번호:
215-218-3
NACRES:
NA.22
제품명
Palladium(II) oxide (85% Pd), hydrogenation catalyst for synthesis
Quality Level
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
reaction type: Hydrogenations
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Pd+2].[O-2]
InChI
1S/O.Pd/q-2;+2
InChI key
JQPTYAILLJKUCY-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
hydrogenation catalyst for synthesis
분석 메모
Assay Pd: ≥ 85.0 %
픽토그램
Flame over circle
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Ox. Sol. 2
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3