주요 문서
8.07103
Sigma-Aldrich
Palladium(II) acetylacetonate
≥98% (ICP)
동의어(들):
Palladium(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)palladium(II), Bis(2,4-pentanedionato) palladium(II)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14O4Pd
CAS Number:
Molecular Weight:
304.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
237-859-8
분석
≥98% (ICP)
형태
powder
저장 온도
2-30°C
일반 설명
for synthesis
분석 메모
Assay (ICP-OES): ≥ 98.0 %
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable