추천 제품
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥95% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
190 °C
효능
17300 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
260 °C/1013 hPa
mp
-9 °C
전이 온도
flash point 130 °C
solubility
<0.007 g/L
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
ClCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H25Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
InChI key
YAYNEUUHHLGGAH-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 95 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.864 - 0.867
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.864 - 0.867
Identity (IR): passes test
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3