주요 문서
8.04789
Sigma-Aldrich
2-Imidazolidinone hemihydrate
for synthesis
동의어(들):
2-Imidazolidinone hemihydrate, N,N′-Ethyleneurea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H6N2O · 0.5H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
95.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
204-436-4
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<24 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
crystals
autoignition temp.
420 °C
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9-11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
335.5 °C/1013.25 hPa (anhydrous substance)
mp
58 °C
전이 온도
flash point 265 °C
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
720 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N1CCNC1=O
InChI
1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
InChI key
YAMHXTCMCPHKLN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (ex N): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 13.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markHealth hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
표적 기관
Thyroid
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
509.0 °F
Flash Point (°C)
265 °C