주요 문서
8.03237
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylamino)-ethanol
for synthesis
동의어(들):
2-(Dimethylamino)-ethanol, N,N-Dimethylethanolamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2NCH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
89.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
203-542-8
NACRES:
NA.22
vapor pressure
6.12 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
245 °C
효능
2130 mg/kg LD50, oral (Rat)
1220 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-12.2 % (v/v)
pH
10.5-11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
동점도
3.58 cSt(21.6 °C)
mp
-59 °C
전이 온도
flash point 40 °C (DIN 51755 Part 1)
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N(CCO)(C)C
InChI
1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.886 - 0.887
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameCorrosionSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
104.0 °F - Seta closed cup
Flash Point (°C)
40 °C - Seta closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1