주요 문서
8.03181
Sigma-Aldrich
Benzyl acetate
for synthesis
동의어(들):
Benzyl acetate, Acetic acid benzyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
150.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
205-399-7
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1 hPa ( 45 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
460 °C
효능
2490 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.9-8.4 % (v/v)
bp
205-207 °C/1013 hPa
mp
-51 °C
전이 온도
flash point 95 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(Cc1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI key
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.055 - 1.056
Identity (IR): passes test
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
203.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
95 °C - closed cup