Key Documents
8.02604
Sigma-Aldrich
Chloroacetonitrile
for synthesis
동의어(들):
Chloroacetonitrile, Chloroethane nitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
75.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
EC 인덱스 번호:
203-467-0
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1.3 hPa ( 30 °C)
Quality Level
형태
liquid
효능
220 mg/kg LD50, oral (Rat)
85 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
123-124 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 54 °C
density
1.20 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C2H2ClN/c3-1-2-4/h1H2
InChI key
RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
for synthesis
애플리케이션
Chloroacetonitrile for synthesis. CAS No. 107-14-2, EC Number 203-467-0.
분석 메모
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.196 - 1.197Identity (IR)passes test
픽토그램
FlameSkull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
129.2 °F
Flash Point (°C)
54 °C