주요 문서
I6903
Sigma-Aldrich
Iodoacetonitrile
98%
동의어(들):
Cyanoiodomethane, Cyanomethyl iodide, Iodomethyl cyanide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ICH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
166.95
Beilstein:
1734628
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.574 (lit.)
bp
182-184 °C/720 mmHg (lit.)
density
2.307 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ICC#N
InChI
1S/C2H2IN/c3-1-2-4/h1H2
InChI key
VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
186.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
86 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)