주요 문서
8.01550
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2-methylpropane
for synthesis
동의어(들):
2-Chloro-2-methylpropane, tert-Butyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H9Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
92.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
208-066-4
NACRES:
NA.22
vapor pressure
350 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
540 °C
효능
2425 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-10.1 % (v/v)
mp
-28 °C
전이 온도
flash point -27 °C
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
ClC(C)(C)C
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3
InChI key
NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.842 - 0.844
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-14.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-26 °C - closed cup