Key Documents
8.00882
Sigma-Aldrich
Ethyl cyanoacetate
for synthesis
동의어(들):
Ethyl cyanoacetate, Cyanoacetic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H7NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
113.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
203-309-0
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
460 °C
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
209 °C/1013 hPa
mp
-22 °C
전이 온도
flash point 110 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3
InChI key
ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.061 - 1.062
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
230.0 °F
Flash Point (°C)
110 °C