주요 문서
8.00820
Sigma-Aldrich
Isopentanoic acid
for synthesis
동의어(들):
Isopentanoic acid, 3-Methylbutyric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
102.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
207-975-3
vapor pressure
0.5 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
420 °C
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-6.8 % (v/v)
pH
3.1 (25 °C, 10 g/L in H2O)
bp
176 °C/1013 hPa
mp
-31 °C
전이 온도
flash point 74 °C
solubility
48 g/L
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
InChI key
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.925 - 0.926
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup