주요 문서
8.00667
Sigma-Aldrich
Phenoxyacetic acid
for synthesis
동의어(들):
Phenoxyacetic acid, Glycolic acid phenyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8O3
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
204-556-7
Quality Level
분석
≥99.0% (acidimetric)
양식
powder
효능
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
98-100 °C
전이 온도
flash point 165 °C
solubility
12 g/L
벌크 밀도
500 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
InChI key
LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 100 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
Not applicable