추천 제품
vapor pressure
21.3 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
329 °C
효능
14600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>9130 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8 % (v/v)
bp
119-121 °C/1013 hPa
mp
-61--59 °C
전이 온도
flash point 18 °C
solubility
5.1 g/L
density
0.913 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H10O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h2,4H2,1,3H3
InChI key
SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.912 - 0.913
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.912 - 0.913
Identity (IR): passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
66.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
19 °C - closed cup