주요 문서
8.00553
Sigma-Aldrich
Trimethyl phosphite
for synthesis
동의어(들):
Trimethyl phosphite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H9O3P
CAS Number:
Molecular Weight:
124.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
204-471-5
NACRES:
NA.22
vapor pressure
28 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
250 °C
효능
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
2600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
5.2-61.2 % (v/v)
bp
112 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
전이 온도
flash point 28 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
P(OC)(OC)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
InChI key
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.051 - 1.053
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
82.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
28 °C - closed cup