주요 문서
8.00360
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminoethylamino)ethanol
for synthesis
동의어(들):
2-(2-Aminoethylamino)ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H12N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
104.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
203-867-5
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
345 °C
효능
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.3-10.1 % (v/v)
pH
11.8 (20 °C, 111 g/L in H2O)
bp
237-243 °C/1013 hPa
mp
-28 °C
전이 온도
flash point 144 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C4H12N2O/c5-1-2-6-3-4-7/h6-7H,1-5H2
InChI key
LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.029 - 1.031
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°C)
144 °C