주요 문서
69180-M
Sigma-Aldrich
6X Loading Buffer - Novagen
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12161700
NACRES:
NA.25
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable