주요 문서
6.17798
Supelco
Fehling′s solution B
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352402
양식
solution
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable