주요 문서
5.89593
Sigma-Aldrich
Methyl acetate
99.5%, anhydrous
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
74.08
Beilstein:
1736662
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
NACRES:
NA.22
bp:
57-58 °C (lit.)
vapor pressure:
165 mmHg ( 20 °C)
Grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
2.55 (vs air)
vapor pressure
165 mmHg ( 20 °C)
분석
99.5%
autoignition temp.
936 °F
expl. lim.
16 %
refractive index
n20/D 1.361 (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C
SMILES string
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
InChI key
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
8.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-13 °C - closed cup