About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
88.11
Beilstein:
102551
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
NACRES:
NA.22
bp:
100-102 °C (lit.)
vapor pressure:
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
추천 제품
Grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
분석
99.8%
autoignition temp.
356 °F
expl. lim.
22 %
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
51.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11 °C - closed cup