581500
TEMPOL
≥95% (HPLC), crystals,powder, free radical scavenger and nitric oxide spin trap, Calbiochem®
동의어(들):
TEMPOL, 4-Hydroxy-TEMPO, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl
About This Item
추천 제품
제품명
TEMPOL, A stable, cell-permeable nitroxide that acts as a free radical scavenger and nitric oxide spin trap.
Quality Level
설명
RTECS - TN8991000
분석
≥95% (HPLC)
양식
crystals
powder
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
orange
solubility
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: soluble
water: soluble
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
[N+]1(C(CC(CC1(C)C)O)(C)C)[O-]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3
InChI key
UZFMOKQJFYMBGY-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Free radical scavenger and nitric oxide spin trap
포장
경고
재구성
기타 정보
Miura, Y., et al. 2000. J. Radiat. Res. (Tokyo)41, 103.
Mota-Filipe, H., et al. 1999. Shock 12, 255.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Liver,spleen
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
294.8 °F - DIN 51758
Flash Point (°C)
146 °C - DIN 51758